Print…
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)umbelliferone, TFMU
A16537.03 A16537.06
A16537.03EA 85 EUR
A16537.03 A16537.06
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 98%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Purity: 98% CAS No.: 575-03-1 Molecular Formula: C10H5F3O3 Formula Weight: 230.14 Melting Point: 178-180° MDL No.: MFCD00037578
Fórmula: C₁₀H₅F₃O₃
Ponto de Fusão: 178…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037578
Número CAS: 575-03-1