N-Boc-L-serine, (máx. 10% H₂O) 98% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
A16224.06
A16224.14
A16224.06EA
62.4
EUR
A16224.06
A16224.14
N-Boc-L-serine, (máx. 10% H₂O) 98% (peso seco)
N-Boc-L-serine
Purity: 98%
CAS No.: 3262-72-4
Molecular Formula: C8H15NO5
Formula Weight: 205.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 90-91° dec.
Beilstein Reference: 2212252
Optical Rotation: -3.5° (c=2 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00037243
Fórmula:
C₈H₁₅NO₅ Peso Molecular: 205.21 g/mol Ponto de Fusão: 90…91 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00037243 Número CAS: 3262-72-4 EINECS: 221-867-3 |