Print…
Strontium acetate hemihydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Strontium Acetate Hemihydrate
A16149.0E A16149.22 A16149.36
A16149.0EEA 551 EUR
A16149.0E A16149.22 A16149.36
Strontium acetate hemihydrate 98%
Strontium acetate hemihydrate
Purity: 98% CAS No.: 14692-29-6 Molecular Formula: Sr(OOCCH3)2.0.5H2O Formula Weight: 214.72 (205.71anhy) Melting Point: 150° -0.5H2O MDL No.: MFCD00198064
Fórmula: C₈H₁₄O₉Sr₂
Ponto de Fusão: 150 °C (-0,5H₂O)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00198064
Número CAS: 14692-29-6
EINECS: 208-854-8
Merck Index: 14,8836