Print…
Nε-carbobenzoxy-L-lysine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Nε-Cbz-L-lysine, (S)-2-Amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoic acid, H-Lys(Z)-OH
A16022.06 A16022.14
A16022.06EA 50.2 EUR
A16022.06 A16022.14
Nε-carbobenzoxy-L-lysine 98%
Nepsilon-carbobenzoxy-L-lysine
Purity: 98% CAS No.: 1155-64-2 Molecular Formula: C14H20N2O4 Formula Weight: 280.32 Melting Point: 259° dec. Beilstein Reference: 2222482 MDL No.: MFCD00002638
Fórmula: C₁₄H₂₀N₂O₄
Peso Molecular: 280.32 g/mol
Ponto de Fusão: 259 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002638
Número CAS: 1155-64-2
EINECS: 214-585-7