Boc-L-isoleucine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
N-Boc-L-isoleucine, Boc-Ile-OH
A16021.06
A16021.14
A16021.06EA
40.1
EUR
A16021.06
A16021.14
Boc-L-isoleucine ≥98%
Boc-L-isoleucine
Purity: 98+%
CAS No.: 13139-16-7
Molecular Formula: C11H21NO4
Formula Weight: 231.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 67-70°
Beilstein Reference: 1711700
MDL No.: MFCD00038324
Fórmula:
C₁₁H₂₁NO₄ Peso Molecular: 231.06 g/mol Ponto de Fusão: 67…70 °C |
Número MDL :
MFCD00038324 Número CAS: 13139-16-7 EINECS: 236-074-8 |