Print…
Ródio 5% em carvão, seco
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15965.03 A15965.06 A15965.14
A15965.03EA 148 EUR
A15965.03 A15965.06 A15965.14
Ródio 5% em carvão, seco
Ródio
CAS No.: 7440-16-6 Molecular Formula: Rh Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011201
Fórmula: Rh
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011201
Número CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,8186