Print…
meso-Erythritol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: meso-Erythritol, (2R,3S)-rel-Butane-1,2,3,4-tetraol, i-Erythritol
A15813.14 A15813.22
A15813.14EA 70.1 EUR
A15813.14 A15813.22
meso-Erythritol 99%
meso-Erythritol
Purity: 99% CAS No.: 149-32-6 Molecular Formula: C4H10O4 Formula Weight: 122.12 Melting Point: 119-124° Boiling Point: 329-331° Beilstein Reference: 1719753 MDL No.: MFCD00004710
Fórmula: C₄H₁₀O₄
Peso Molecular: 122.12 g/mol
Ponto de ebulição: 329…331 °C
Ponto de Fusão: 119…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004710
Número CAS: 149-32-6
EINECS: 205-737-3
Merck Index: 14,3675