Print…
Quercetin dihydrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one dihydrate
A15807.22 A15807.14 A15807.36
A15807.22EA 172 EUR
A15807.22 A15807.14 A15807.36
Quercetin dihydrate 97%
Quercetin dihydrate
Purity: 97% CAS No.: 6151-25-3 Molecular Formula: C15H10O7.2H2O Formula Weight: 338.28 (302.25anhy) Odour: Odourless Melting Point: 310-315° Beilstein Reference: 317313 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00149487
Applications: Inhibitor of protein tyrosine kinase
Fórmula: C₁₅H₁₄O₉
Peso Molecular: 338.268 g/mol
Ponto de Fusão: 310…315 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149487
Número CAS: 6151-25-3
EINECS: 204-187-1
ADR: 6.1 III