Print…
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-6-hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid
A15737.06 A15737.14
A15737.06EA 28.2 EUR
A15737.06 A15737.14
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 54127-63-8 Molecular Formula: C6H4ClNO3 Formula Weight: 173.56 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00052950
Fórmula: C₆H₄ClNO₃
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052950
Número CAS: 54127-63-8