1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A15568.14
A15568.22
A15568.36
A15568.14EA
50.5
EUR
A15568.14
A15568.22
A15568.36
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥98%
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Purity: 98+%
CAS No.: 582-52-5
Molecular Formula: C12H20O6
Formula Weight: 260.29
Melting Point: 107-110°
Beilstein Reference: 84386
Optical Rotation: -11° (c=5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00005544
Fórmula:
C₁₂H₂₀O₆ Ponto de Fusão: 107…110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005544 Número CAS: 582-52-5 EINECS: 209-486-0 Merck Index: 14,2965 |