Print…
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
A15413.06 A15413.14 A15413.22 A15413.36
A15413.06EA 51.7 EUR
A15413.06 A15413.14 A15413.22 A15413.36
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 98% estabilizada
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Purity: 98% CAS No.: 81172-89-6 Molecular Formula: C12H16O3 Formula Weight: 208.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5070 Boiling Point: 89-93°/7mm Beilstein Reference: 4293872 MDL No.: MFCD00010217
Fórmula: C₁₂H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 89…93 °C (7 mmHg)
Densidade: 1,047
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010217
Número CAS: 81172-89-6