Copper(II) oxalate hemihydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15365.18
A15365.30
A15365.18EA
43.9
EUR
A15365.18
A15365.30
Copper(II) oxalate hemihydrate 98%
Copper(II) oxalate hemihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 5893-66-3
Molecular Formula: CuC2O4.0.5H2O
Formula Weight: 160.57 (151.51anhy)
Solubility: Soluble in NH4OH
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00150451
Fórmula:
CuC₂O₄·½H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150451 Número CAS: 5893-66-3 EINECS: 212-411-4 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2645 |