6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15354.06
A15354.14
A15354.06EA
106
EUR
A15354.06
A15354.14
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid 97%
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 2199-87-3
Molecular Formula: C10H5BrO4
Formula Weight: 269.05
Melting Point: 194-196°
Beilstein Reference: 13960
MDL No.: MFCD00047640
Fórmula:
C₁₀H₅BrO₄ Ponto de Fusão: 194…196 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00047640 Número CAS: 2199-87-3 |