Pamoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4,4'-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Embonic acid
A15207.18
A15207.30
A15207.18EA
40.1
EUR
A15207.18
A15207.30
Pamoic acid 99%
Pamoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 130-85-8
Molecular Formula: C23H16O6
Formula Weight: 388.38
Melting Point:
Applications: Used in preparation of repository derivatives of medicinal agents
Fórmula:
C₂₃H₁₆O₆ Peso Molecular: 388.38 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004079 Número CAS: 130-85-8 EINECS: 204-998-0 |