4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15083.03
A15083.06
A15083.03EA
27.2
EUR
A15083.03
A15083.06
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 98%
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 175136-82-0
Molecular Formula: C10H8ClFO
Formula Weight: 198.63
Refractive Index: 1.5800
Boiling Point: 115°/0.8mm
MDL No.: MFCD00051608
Fórmula:
C₁₀H₈ClFO Ponto de ebulição: 115 °C (0,8 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051608 Número CAS: 175136-82-0 |