Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15076.14
A15076.22
A15076.36
A15076.14EA
31
EUR
A15076.14
A15076.22
A15076.36
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 4263-52-9
Molecular Formula: BrCH2CH2SO3Na
Formula Weight: 211.02
Melting Point: ca 284° dec.
Beilstein Reference: 4590828
MDL No.: MFCD00007530
Fórmula:
C₂H₅BrO₃S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007530 Número CAS: 4263-52-9 EINECS: 224-244-4 |