Print…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15015.03 A15015.06
A15015.03EA 40.8 EUR
A15015.03 A15015.06
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1611-03-6 Molecular Formula: C16H24O3 Formula Weight: 264.37 Melting Point: 154-158° MDL No.: MFCD00156138
Fórmula: C₁₆H₂₄O₃
Peso Molecular: 264.37 g/mol
Ponto de Fusão: 154…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156138
Número CAS: 1611-03-6