Print…
p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15007.36 A15007.14 A15007.22
A15007.36EA 558 EUR
A15007.36 A15007.14 A15007.22
p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate 99%
p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate
Purity: 99% CAS No.: 609-54-1 Molecular Formula: C8H10O3S.xH2O Formula Weight: 186.23(anhy) Melting Point: 84-86° MDL No.: MFCD00151010
Fórmula: C₈H₁₀O₃S
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064858
Número CAS: 609-54-1
EINECS: 210-193-5