Print…
4-Acetamidoantipyrine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15006.06 A15006.14 A15006.22
A15006.06EA 44.9 EUR
A15006.06 A15006.14 A15006.22
4-Acetamidoantipyrine 97%
4-Acetamidoantipyrine
Purity: 97% CAS No.: 83-15-8 Molecular Formula: C13H15N3O2 Formula Weight: 245.28 Melting Point: 200-203° MDL No.: MFCD00003141
Fórmula: C₁₃H₁₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 200…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003141
Número CAS: 83-15-8
EINECS: 201-457-0