Print…
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2,5-Bis(5-(tert-butyl)benzo[d]oxazol-2-yl)thiophene
A14928.06 A14928.14 A14928.22
A14928.06EA 55.1 EUR
A14928.06 A14928.14 A14928.22
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 99%
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
Purity: 99% CAS No.: 7128-64-5 Molecular Formula: C26H26N2O2S Formula Weight: 430.57 Melting Point: 200-202° Beilstein Reference: 631803 MDL No.: MFCD00005774
Fórmula: C₂₆H₂₆N₂O₂S
Peso Molecular: 430.57 g/mol
Ponto de Fusão: 200…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005774
Número CAS: 7128-64-5
EINECS: 230-426-4