(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14897.14
A14897.22
A14897.14EA
65.9
EUR
A14897.14
A14897.22
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride 99%
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 7517-19-3
Molecular Formula: C7H15NO2.HCl
Formula Weight: 181.66
Melting Point: 149-151°
Beilstein Reference: 3595133
Optical Rotation: +13° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00012494
Fórmula:
C₇H₁₅NO₂·HCl Ponto de Fusão: 149…151 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012494 Número CAS: 7517-19-3 EINECS: 231-375-0 |