Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14837.14
A14837.22
A14837.14EA
126
EUR
A14837.14
A14837.22
Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 2511-22-0
Molecular Formula: C16H24O3
Formula Weight: 264.37
Melting Point: 164-166°
Beilstein Reference: 2218125
MDL No.: MFCD00017253
Fórmula:
C₁₆H₂₄O₃ Ponto de Fusão: 164…166 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017253 Número CAS: 2511-22-0 EINECS: 219-729-2 |