cis-3-Chloroacrylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14798.03
A14798.06
A14798.03EA
51.8
EUR
A14798.03
A14798.06
cis-3-Chloroacrylic acid ≥98%
cis-3-Chloroacrylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1609-93-4
Molecular Formula: C3H3ClO2
Formula Weight: 106.51
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 60-62°
Beilstein Reference: 1720278
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00004368
Fórmula:
C₃H₃ClO₂ Ponto de Fusão: 60…62 °C |
Número MDL :
MFCD00004368 Número CAS: 1609-93-4 EINECS: 216-545-4 ADR: 8,III |