O-Methylisourea hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14773.09
A14773.18
A14773.30
A14773.09EA
77.1
EUR
A14773.09
A14773.18
A14773.30
O-Methylisourea hydrochloride 98%
O-Methylisourea hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 5329-33-9
Molecular Formula: C2H6N2O.HCl
Formula Weight: 110.54
Melting Point: ca 116° dec.
Beilstein Reference: 3909619
MDL No.: MFCD00035043
Fórmula:
C₂H₇ClN₂O Ponto de Fusão: ∼ 116 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00035043 Número CAS: 5329-33-9 |