Acid red 52
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14769.06
A14769.14
A14769.06EA
53.9
EUR
A14769.06
A14769.14
Acid red 52
Acid red 52
CAS No.: 3520-42-1
Molecular Formula: C27H29N2NaO7S2
Formula Weight: 580.66
Beilstein Reference: 3886008
MDL No.: MFCD00010180
Fórmula:
C₂₇H₃₀N₂O₇S₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010180 Número CAS: 3520-42-1 EINECS: 222-529-8 |