Print…
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14747.06 A14747.14 A14747.30
A14747.06EA 42.5 EUR
A14747.06 A14747.14 A14747.30
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 99%
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Purity: 99% CAS No.: 19337-97-4 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Melting Point: 232-235° Beilstein Reference: 113290 MDL No.: MFCD00006410
Fórmula: C₈H₇NO₂
Peso Molecular: 149.15 g/mol
Ponto de Fusão: 232…235 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006410
Número CAS: 19337-97-4
EINECS: 214-424-0