Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, (máx. 10% H₂O) 94% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
FAD-Na2 hydrate, FAD disodium salt hydrate, Riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt hydrate, Flavin Adenine Dinucleotide DiSodium Salt xhydrate
A14495.ME
A14495.MC
A14495.MEEA
193
EUR
A14495.ME
A14495.MC
Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, (máx. 10% H₂O) 94% (peso seco)
Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
Purity: 94%
CAS No.: 84366-81-4
Molecular Formula: C27H31N9Na2O15P2.xH2O
Formula Weight: 829.52
Storage Temperature: 2°C to 8°C
MDL No.: MFCD00151217
Fórmula:
C₂₇H₃₃N₉Na₂O₁₆P₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00151217 Número CAS: 1891059-93-0 EINECS: 282-733-8 |