Print…
2-(Phosphonooxy)benzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Fosfosal, 2-Carboxyphenyl Phosphate
A14417.06 A14417.03
A14417.06EA 285 EUR
A14417.06 A14417.03
2-(Phosphonooxy)benzoic acid 98%
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 6064-83-1 Molecular Formula: C7H7O6P Formula Weight: 218.10 Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 2619142 MDL No.: MFCD00042645
Fórmula: C₇H₇O₆P
Peso Molecular: 218.10 g/mol
Ponto de Fusão: 162…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042645
Número CAS: 6064-83-1
EINECS: 227-993-5