Cinnamyl chloride 95% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Chloro-1-phenyl-1-propene
Estabilização:
Estabilizado com carbonato de sódio (Na₂CO₃)
Cinnamyl chloride is used in the enantioselective total synthesis of helioporins C and E, bioactive marine diterpenes
Stab. with sodium carbonate
Purity: 95%
CAS No.: 2687-12-9
Molecular Formula: C6H5CH=CHCH2Cl
Formula Weight: 152.62
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5845
Melting Point: 7°
Boiling Point: 86-87°/2mm
Beilstein Reference: 741974
UN No.: UN2927
MDL No.: MFCD00000986
Fórmula:
C₉H₉Cl Ponto de ebulição: 86…87 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: 7 °C Densidade: 1,096 Ponto de Inflamação: 79 °C (174 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000986 Número CAS: 2687-12-9 EINECS: 220-246-4 UN: 2927 ADR: 6.1,II |