Print…
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,6-Dichloro-1H-benzimidazole-2-thiol
A14309.03 A14309.06
A14309.03EA 65.7 EUR
A14309.03 A14309.06
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 19462-98-7 Molecular Formula: C7H4Cl2N2S Formula Weight: 219.09 Odour: Odourless Melting Point: ca 350° dec. MDL No.: MFCD00052398
Fórmula: C₇H₄Cl₂N₂S
Peso Molecular: 219.09 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 350 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052398
Número CAS: 19462-98-7