Print…
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3-Dimethyl-1,1-diphenyl-1H,1H-[4,4-bipyrazole]-5,5(4H,4H)-dione, 3,3'-Dimethyl-1,1'-diphenyl-4,4'-bi(5-pyrazolone), Bispyrazolone
A14308.06 A14308.14
A14308.06EA 50.6 EUR
A14308.06 A14308.14
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98%
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone)
Purity: 98+% CAS No.: 7477-67-0 Molecular Formula: C20H18N4O2 Formula Weight: 346.39 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 572787 MDL No.: MFCD00020765
Fórmula: C₂₀H₁₈N₄O₂
Peso Molecular: 346.39 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020765
Número CAS: 7477-67-0
EINECS: 231-282-5