Ethoxyacetylene 50% (w/w) em hexano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
ethynoxyethane, Ethyl ethynyl ether, ethoxy-ethyne
A14245.03
A14245.06
A14245.14
A14245.03EA
63.3
EUR
A14245.03
A14245.06
A14245.14
Ethoxyacetylene 50% (w/w) em hexano
Ethoxyacetylene
CAS No.: 927-80-0
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.3800
Odour: Recognizable
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 741882
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00009247
Fórmula:
C₄H₆O Peso Molecular: 70.091 g/mol Ponto de ebulição: 55…56 °C Densidade: 0.718 Ponto de Inflamação: –28 °C (–18 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009247 Número CAS: 927-80-0 EINECS: 213-164-5 UN: 1993 ADR: 3 II |