Monoacetin mistura de isômeros cont. varying amounts of diacetate, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14025.30
A14025.0B
A14025.30EA
135
EUR
A14025.30
A14025.0B
Monoacetin mistura de isômeros cont. varying amounts of diacetate, tech.
Monoacetin
CAS No.: 26446-35-5
Molecular Formula: C5H10O4
Formula Weight: 134.13
Flash Point: 145°(293°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 258°
MDL No.: MFCD00036185
Fórmula:
C₅H₁₀O₄ Ponto de ebulição: 258 °C Densidade: 1,21 Ponto de Inflamação: 145 °C (293 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036185 Número CAS: 26446-35-5 EINECS: 247-704-6 Merck Index: 14,6242 |