Print…
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13888.03 A13888.06 A13888.14
A13888.03EA 29.3 EUR
A13888.03 A13888.06 A13888.14
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 97%
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 530-56-3 Molecular Formula: C9H12O4 Formula Weight: 184.19 Melting Point: 129-132° Beilstein Reference: 1873975 MDL No.: MFCD00016871
Fórmula: C₉H₁₂O₄
Peso Molecular: 184.19 g/mol
Ponto de Fusão: 129…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016871
Número CAS: 530-56-3
EINECS: 208-485-2