4-Piperidone monohydrate hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13726.09
A13726.18
A13726.09EA
45.6
EUR
A13726.09
A13726.18
4-Piperidone monohydrate hydrochloride 98%
4-Piperidone monohydrate hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 40064-34-4
Molecular Formula: C5H9NO.HCl.H2O
Formula Weight: 153.61 (135.59anhy)
Melting Point: 94-100°
Beilstein Reference: 3916558
MDL No.: MFCD00012776
Fórmula:
C₅H₉NO Ponto de Fusão: 94…100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012776 Número CAS: 40064-34-4 EINECS: 254-779-9 |