Crotonoyl chloride 90% remainder mainly cis-isomer, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
But-2-enoyl chloride, 2-Butenoyl chloride, Crotonoyl Chloride, Crotonic acid chloride
A13710.14
A13710.22
A13710.36
A13710.14EA
38.5
EUR
A13710.14
A13710.22
A13710.36
Crotonoyl chloride 90% remainder mainly cis-isomer, Grau técnico
Crotonoyl chloride
Purity: 90+%
CAS No.: 625-35-4
Molecular Formula: C4H5ClO
Formula Weight: 104.54
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Acrid
Boiling Point: 121-123°
Beilstein Reference: 506118
UN No.: UN2920
MDL No.: MFCD00000734
Fórmula:
C₄H₅ClO Peso Molecular: 104.53 g/mol Ponto de ebulição: 121…123 °C Densidade: 1.091 Ponto de Inflamação: 35 °C (95 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000734 Número CAS: 625-35-4 EINECS: 210-889-9 UN: 2920 ADR: 8 II |