Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
A13677.14
A13677.22
A13677.14EA
60.7
EUR
A13677.14
A13677.22
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 97%
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate
Purity: 97%
CAS No.: 20605-01-0
Molecular Formula: C9H16O6
Formula Weight: 220.22
Flash Point:
Fórmula:
C₉H₁₆O₆ Ponto de Fusão: 47…52 °C Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009130 Número CAS: 20605-01-0 EINECS: 243-916-8 |