Print…
Ammonium zinc sulphate hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13584.0B A13584.30
A13584.0BEA 105 EUR
A13584.0B A13584.30
Ammonium zinc sulphate hydrate
Ammonium zinc sulphate hydrate
CAS No.: 77998-33-5 Molecular Formula: (NH4)2Zn(SO4)2.xH2O Formula Weight: 293.57(anhy) UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00156122
Fórmula: (NH₄)₂Zn(SO₄)₂·xH₂O
Peso Molecular: 293.57 g/mol (anhy)
Densidade: 1.931
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156122
Número CAS: 77998-33-5
ADR: 9 III