Cinnamamide predominantemente trans 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cinnamamide (Predominantly trans)
A13429.06
A13429.14
A13429.22
A13429.06EA
55.1
EUR
A13429.06
A13429.14
A13429.22
Cinnamamide predominantemente trans 97%
Cinnamamide
Purity: 97%
CAS No.: 621-79-4
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 145-149°
Beilstein Reference: 2040577
MDL No.: MFCD00008033
Fórmula:
C₉H₉NO Ponto de Fusão: 145…149 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008033 Número CAS: 621-79-4 EINECS: 210-707-8 |