Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13418.06
A13418.14
A13418.22
A13418.06EA
38.3
EUR
A13418.06
A13418.14
A13418.22
Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 97%
Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Purity: 97%
CAS No.: 3162-96-7
Molecular Formula: C14H18O6
Formula Weight: 282.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 163-166°
Beilstein Reference: 1291458
Optical Rotation: +110° (c=2 in chloroform)
MDL No.: MFCD00006819
Fórmula:
C₁₄H₁₈O₆ Ponto de Fusão: 163…166 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00006819 Número CAS: 3162-96-7 EINECS: 221-615-2 |