2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13145.14
A13145.22
A13145.14EA
46.3
EUR
A13145.14
A13145.22
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride 99%
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 6959-66-6
Molecular Formula: C5H6N2S.HCl
Formula Weight: 162.64
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 3691520
MDL No.: MFCD00012783
Fórmula:
C₅H₇ClN₂S Ponto de Fusão: ∼ 265 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012783 Número CAS: 6959-66-6 EINECS: 230-152-5 |