4-Acetoxycinnamic acid predominantemente trans ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12979.06
A12979.22
A12979.06EA
45.4
EUR
A12979.06
A12979.22
4-Acetoxycinnamic acid predominantemente trans ≥98%
4-Acetoxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 15486-19-8
Molecular Formula: C11H10O4
Formula Weight: 206.20
Odour: Odourless
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 2645987
MDL No.: MFCD00016847
Fórmula:
C₁₁H₁₀O₄ Ponto de Fusão: 205…208 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016847 Número CAS: 15486-19-8 EINECS: 239-512-6 |