3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
ICPTES, Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane, (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane, Isocyanic acid 3-(Triethoxysilyl)propyl ester, 3-(Triethoxysilyl)propyl Isocyanate
A12890.06
A12890.14
A12890.06EA
29.7
EUR
A12890.06
A12890.14
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Purity: 95%
CAS No.: 24801-88-5
Molecular Formula: C10H21NO4Si
Formula Weight: 247.37
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Mild
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 4404652
UN No.: UN2927
MDL No.: MFCD00051459
Fórmula:
C₁₀H₂₁NO₄Si Peso Molecular: 247.366 g/mol Ponto de ebulição: 238 °C Densidade: 0.990 Ponto de Inflamação: 77 °C (170 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051459 Número CAS: 24801-88-5 EINECS: 246-467-6 ADR: 6.1 II |