DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
H-DL-Phe-OMe·HCl, Methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
A12758.06
A12758.14
A12758.22
A12758.06EA
64.4
EUR
A12758.06
A12758.14
A12758.22
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 98%
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 5619-07-8
Molecular Formula: C10H13NO2.HCl
Formula Weight: 215.68
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 3597947
MDL No.: MFCD00066113
Fórmula:
C₁₀H₁₄ClNO₂ Ponto de Fusão: ∼ 160 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066113 Número CAS: 5619-07-8 EINECS: 227-049-2 |