Ethyl hydrogen malonate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Mono-Ethyl malonate, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid
A12627.09
A12627.18
A12627.30
A12627.09EA
50.5
EUR
A12627.09
A12627.18
A12627.30
Ethyl hydrogen malonate 96%
Ethyl hydrogen malonate
Purity: 96%
CAS No.: 1071-46-1
Molecular Formula: C5H8O4
Formula Weight: 132.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Fórmula:
C₅H₈O₄ Ponto de ebulição: 106 °C (3 mmHg) Densidade: 1,119 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) |
Número MDL :
MFCD00020490 Número CAS: 1071-46-1 EINECS: 213-992-7 |