3-(Phenylthio)thiophene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12585.03
A12585.06
A12585.03EA
75.5
EUR
A12585.03
A12585.06
3-(Phenylthio)thiophene 97%
3-(Phenylthio)thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 16718-11-9
Molecular Formula: C10H8S2
Formula Weight: 192.30
Boiling Point: 111-112°/0.6mm
MDL No.: MFCD00052043
Fórmula:
C₁₀H₈S₂ Ponto de ebulição: 111…112 °C (0,6 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052043 Número CAS: 16718-11-9 |