Print…
4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12583.06 A12583.14
A12583.06EA 48 EUR
A12583.06 A12583.14
4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate 97%
4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate
Purity: 97% CAS No.: 14752-66-0 Molecular Formula: C6H4ClNaO2S.xH2O Formula Weight: 198.60(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3575604 MDL No.: MFCD00035602
Fórmula: C₆H₄ClNaO₂S·xH₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035602
Número CAS: 14752-66-0
EINECS: 238-811-9