3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ethyl Coumarin-3-carboxylate, Coumarin-3-carboxylic acid ethyl ester
A12553.03
A12553.06
A12553.03EA
29.1
EUR
A12553.03
A12553.06
3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
3-Ethoxycarbonylcoumarin
Purity: 98%
CAS No.: 1846-76-0
Molecular Formula: C12H10O4
Formula Weight: 218.21
Melting Point: 92-95°
Beilstein Reference: 200147
MDL No.: MFCD00016964
Fórmula:
C₁₂H₁₀O₄ Ponto de Fusão: 92…95 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016964 Número CAS: 1846-76-0 |