L-serine methyl ester hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
H-Ser-OMe.HCl
A12355.06
A12355.14
A12355.22
A12355.06EA
47.2
EUR
A12355.06
A12355.14
A12355.22
L-serine methyl ester hydrochloride 98%
L-serine methyl ester hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 5680-80-8
Molecular Formula: C4H9NO3.HCl
Formula Weight: 155.58
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 155° dec.
Beilstein Reference: 3559591
Optical Rotation: +5° (c=2 in methanol)
MDL No.: MFCD00063680
Fórmula:
C₄H₉NO₃ Peso Molecular: 155.58 g/mol Ponto de Fusão: 155 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00063680 Número CAS: 5680-80-8 EINECS: 227-140-7 |