Print…
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
A12304.06 A12304.14
A12304.06EA 152 EUR
A12304.06 A12304.14
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate 97%
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 4027-57-0 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Melting Point: 80-83° Beilstein Reference: 4192 MDL No.: MFCD00052514
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 154.165 g/mol
Ponto de Fusão: 80…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052514
Número CAS: 4027-57-0
EINECS: 223-702-0